Learn More
4-Méthoxyphénoxyacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11448583
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448583 5 g 5g
11458583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10398.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il trouve son application dans la synthèse de α-aryloxy-2,4-dihydroxyacétophénone 4-O-β-D-glucopyranosides et leur conversion en 3-aryloxy-7-glucosyloxychromes.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22446-12-4
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.176
Numéro MDL MFCD00017528
Clé InChI SNADCCRKYFVIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenoxyacetonitrile, 2-4-methoxyphenoxy acetonitrile, 4-methoxyphenoxy acetonitrile, acetonitrile, 4-methoxyphenoxy, 2-4-methoxyphenoxy ethanenitrile, acmc-20amep, p-methoxy-phenoxyacetonitrile, 4-methoxyphenoxy acetonitrile #, 2-4-methoxyphenoxy-acetonitrile, acetonitrile,2-4-methoxyphenoxy
CID PubChem 579491
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphénoxy)acétonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenoxyacetonitrile
Point d’ébullition 106°C to 110°C (0.1 mmHg)
Indice de réfraction 1.527
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 2444937
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 97%