Learn More
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile, 97%
Code produit 10343382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10343382 5 g Flacon en verre 5g
10317310 25 g Flacon en verre 25g
10301574 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10343382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173760050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 104-47-2 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-47-2
Numéro MDL MFCD00001919
Clé InChI PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
CID PubChem 66031
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)acétonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 8.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 286.0°C to 287.0°C
Point d’éclair 117°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H9NO
Formule linéaire CH3OC6H4CH2CN
Indice de réfraction 1.53
Quantité 5 g
Beilstein 10, 191
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,chloroform,miscible in isopropanol,acetone,toluene
Poids moléculaire (g/mol) 147.18
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
RUO– À des fins de recherche uniquement