Learn More
4-méthoxyphényle de chloroformate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10741731 5 g Flacon en verre 5g
10321244 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10741731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314570050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7693-41-6 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7693-41-6
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00013258
Clé InChI CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenylchloroformate, chloroformic acid 4-methoxyphenyl ester, acmc-1bfyr, p-methoxyphenyl chloroformate, 4-methoxy-phenyl chloroformate, 4-methoxy phenyl chloroformate, 4-methoxyphenyl carbonochloridate
CID PubChem 82128
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl) carbonochloridate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenyl chloroformate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.25g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Numéro UN 3277
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide