Learn More
Isocyanate de 4-méthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492828 5 g 5g
11402838 25 g 25g
11412838 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16805.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5416-93-3 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5416-93-3
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.149
Numéro MDL MFCD00002026
Clé InChI FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl isocyanate, 4-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methoxy, p-anisyl isocyanate, p-methoxyphenyl isocyanate, isocyanic acid, p-methoxyphenyl ester, unii-c50o5096nc, 1-isocyanato-4-methoxy-benzene, 4-methoxybenzenisocyanate, 4-methoxyisocyanatobenzene
CID PubChem 79443
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenyl isocyanate
Densité 1.151
Point d’ébullition 119°C to 120°C (20 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.547
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 471920
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98%