Learn More
Isocyanate de 4-méthoxyphényle, 99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10657352 5 g Flacon en verre 5g
10733411 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10657352 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5416-93-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5416-93-3
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00002026
Clé InChI FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl isocyanate, 4-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methoxy, p-anisyl isocyanate, p-methoxyphenyl isocyanate, isocyanic acid, p-methoxyphenyl ester, unii-c50o5096nc, 1-isocyanato-4-methoxy-benzene, 4-methoxybenzenisocyanate, 4-methoxyisocyanatobenzene
CID PubChem 79443
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenyl isocyanate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 106°C to 110°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4NCO
Indice de réfraction 1.5450 to 1.547
Quantité 5 g
Beilstein 13, 487
Gravité spécifique 1.15
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxyphenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.