Learn More
4-isothiocyanate de méthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458236 50 g 50g
11394699 2 g 2g
11448236 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15331.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2284-20-0 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
4-Methoxyphenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one and 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de 4-méthoxyphényle a été utilisé dans la synthèse du 3-benzyl-2-(4-méthoxyphényle)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one et des 2-[4-amino-3-(4-méthylphényl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acétyl}-N-arylhydrazinecarbothiamides.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2284-20-0
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00011676
Clé InChI VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methoxy-benzene, p-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methoxy, isothiocyanic acid 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxybenzenisothiocyanate, 4-isothiocyanatoanisole, acmc-1ccqx, p-methoxyphenylisothiocyanate
CID PubChem 75293
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenyl isothiocyanate
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.196
Point d’ébullition 279°C to 281°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6489
Quantité 50 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 606967
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes in water.
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 98%