Learn More
4-méthoxyphénylacétamide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15488839
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15488839 5 g 5g
15498839 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05644.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6343-93-7
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00017144
Clé InChI OLKQIWCQICCYQS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 241868
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)acétamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetamide
Point de fusion 184°C to 188°C
Quantité 5 g
Beilstein 2088040
Synonyme 2-4-methoxyphenyl acetamide, 4-methoxyphenylacetamide, p-methoxyphenylacetamide, benzeneacetamide, 4-methoxy, 4-methoxyphenoxyphenylacetamide, acmc-20amem, 4-methoxyphe-nylacetamide, benzeneacetamide,4-methoxy, 4-methoxyphenyl-acetamide, para methoxy phenyl acetamide
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%