Learn More
4-Méthoxyphénylacétamide, TRC
Code produit 30469556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469556 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2201751G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Formule moléculaire C9 H11 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 4-Methoxyphenylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
SMILES COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 165.189
Poids de la formule 165.079