Learn More
4-Méthoxyphénylacétamide, TRC
Code produit 30468394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468394 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM220175100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetamide
CAS 6343-93-7
Formule moléculaire C9 H11 N O2
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Methoxyphenylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,10,11)
SMILES COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 165.189
Poids de la formule 165.079