Learn More
Acide 4-méthoxyphénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384699
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384699 5 g 5g
11487007 100 g 100g
11497007 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14399.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-01-8 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-01-8
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00004345
Clé InChI NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
CID PubChem 7690
ChEBI CHEBI:55501
Nom IUPAC Acide 2-(4-méthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetic acid
Point de fusion 84°C to 88°C
Point d’ébullition 138°C to 140°C (3 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1101737
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%