Learn More
Acide 4-méthoxyphénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxyphenylacetic acid |
| Point de fusion | 84°C to 88°C |
| Point d’ébullition | 138°C to 140°C (3 mmHg) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1101737 |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |