Learn More
Acide 4-méthoxyphénylacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxyphenylacetic Acid |
| CAS | 104-01-8 |
| Formule moléculaire | C9H10O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (p-Methoxyphenyl)acetic Acid, (4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(4-Methoxyphenyl)acetic Acid, 2-(p-Anisyl)acetic Acid, 2-(p-Methoxyphenyl)acetic Acid, 4-Methoxybenzeneacetic Acid, Homoanisic acid, NSC 27799, NSC 65597, p-Anisylacetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-méthoxyphényl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.17 |
| Poids de la formule | 166.063 |