Learn More
4-méthoxyphénylacétone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10603183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10603183
Marque: Thermo Scientific Acros 189800050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122-84-9 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-84-9
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Numéro MDL MFCD00008773
Clé InChI WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylacetone, p-acetonylanisole, anisketone, 1-4-methoxyphenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-4-methoxyphenyl, anisyl methyl ketone, p-methoxyphenylacetone, 4-methoxybenzyl methyl ketone, 1-p-methoxyphenyl-2-propanone, anisic ketone
CID PubChem 31231
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetone
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Vert-jaune à jaune
Densité 1.0670g/mL
Point d’ébullition 266°C to 268°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2COCH3
Indice de réfraction 1.5200 to 1.53
Quantité 5 g
Beilstein 08, IV, 460
Gravité spécifique 1.067
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide