Learn More
4-méthoxyphénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427337 100 g 100g
11417337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15056.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-47-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-47-2
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00001919
Clé InChI PACGLQCRGWFBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylacetonitrile, 2-4-methoxyphenyl acetonitrile, 4-methoxybenzyl cyanide, 4-methoxyphenyl acetonitrile, p-methoxyphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzyl cyanide, anisylacetonitrile, 4-anisyl cyanide, p-methoxybenzeneacetonitrile
CID PubChem 66031
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)acétonitrile
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetonitrile
Point de fusion 8°C
Densité 1.085
Point d’ébullition 285°C to 287°C
Point d’éclair 117°C (242°F)
Indice de réfraction 1.53
Quantité 100 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 509162
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%