Learn More
4-méthoxyphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11356779 1 g 1g
11366779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26283.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 768-60-5 | C9H8O | 132.162 g/mol
4-Ethynylanisole was used in the synthesis of photo luminescent 1,2-dihydrophosphinines via a [4 + 2] cycloaddition. Along with an arylboronic acid and sodium azide in a copper-catalyzed, three-component synthesis of trisubstituted 1,2,4-triazoles. In a study of a gold (III)-catalyzed hydroamination of alkynes leading to N-vinylindoles3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-éthynylanisole a été utilisé dans la synthèse des 1,2-dihydrophosphinines photoluminescentes par cycloaddition [4 + 2]. Avec un acide arylboronique et de l’azoture de sodium dans une synthèse à trois composants catalysée par le cuivre de 1,2,4-triazoles trisubstituées. Dans une étude sur l’hydroamination catalysée par l’or (III) d’alcynes conduisant à des N-vinylindoles3.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’acétone, le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-60-5
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.162
Numéro MDL MFCD00168815
Clé InChI KBIAVTUACPKPFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethynylanisole, 4-methoxyphenylacetylene, 4'-methoxyphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methoxy-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-methoxybenzene, benzene, 1-ethynyl-4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetylene, 4-ethynyl-1-methoxybenzene, 4'-methoxyphenylacetylene, p-ethynylanisole
CID PubChem 251020
Nom IUPAC 1-éthynyl-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetylene
Point de fusion 27°C to 29°C
Densité 1.019
Point d’ébullition 87°C to 91°C (11 mmHg)
Point d’éclair 82°C (180°F)
Indice de réfraction 1.563
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in chloroform,acetone,dichloromethane,and methanol.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99%