Learn More
4-Méthoxyphénylacétylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxyphenylacetylene |
| CAS | 768-60-5 |
| Formule moléculaire | C9 H8 O |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C#C |
| Nom IUPAC | 1-éthynyl-4-méthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
| Poids de la formule | 132.0575 |