Learn More
4-Méthoxyphénylacétylène, TRC
Code produit 30471940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471940 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471940 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2658051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetylene
CAS 768-60-5
Formule moléculaire C9 H8 O
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h1,4-7H,2H3
SMILES COc1ccc(cc1)C#C
Nom IUPAC 1-éthynyl-4-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Poids de la formule 132.0575