Learn More
Acide 4-méthylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10328790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10328790 1 g Flacon en verre 1g
10415365 5 g Flacon en verre 5g
10297343 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10328790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5720-07-0 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5720-07-0
Formule moléculaire C7H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.96
Numéro MDL MFCD00039139
Clé InChI VOAAEKKFGLPLLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenyl boronic acid, 4-methoxybenzeneboronic acid, p-anisylboronic acid, p-methoxyphenylboronic acid, p-methoxybenzeneboronic acid, 4-methoxyphenyl boranediol, benzeneboronic acid, p-methoxy, 4-boronoanisole, 4-methoxyphenylboronicacid
CID PubChem 201262
Nom IUPAC Acide (4-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 208.0°C to 210.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Poids de la formule 151.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline