Learn More
Hydrate de 4-méthoxyphénylglyoxal, TRC
Code produit 30478197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478197 100 mg 100mg
30464711 500 mg 500mg
30472658 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30478197 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM220475100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylglyoxal Hydrate
CAS 16208-17-6
Formule moléculaire C9 H10 O4
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8(10)9(11)12/h2-5,9,11-12H,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)C(O)O
Nom IUPAC 2,2-dihydroxy-1-(4-méthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 182.1733
Poids de la formule 182.0579