Learn More
4-méthoxyphénylhydrazine de chlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10732591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10732591 50 g Flacon en verre 50g
10321384 1 g Flacon en verre 1g
10275640 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10732591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166490500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 19501-58-7 | C7H10N2O·ClH | 174.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19501-58-7
Formule moléculaire C7H10N2O·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 174.63
Numéro MDL MFCD00012945
Clé InChI FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
CID PubChem 2723904
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 153°C to 154°C
Couleur Rose à violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4NHNH2·HCl
Quantité 50 g
Beilstein 15, 597
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 174.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux