Learn More
4-méthoxyphénylhydrazine de chlorhydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362356 5 g 5g
11372356 25 g 25g
11382356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06076.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19501-58-7 | C7H11ClN2O | 174.628 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19501-58-7
Formule moléculaire C7H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.628
Numéro MDL MFCD00012945
Clé InChI FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, 4-anisylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine hcl, p-methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-methoxyphenylhydrazine.hcl, 1-4-methoxyphenyl hydrazine hydrochloride, p-anisylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinoanisole hydrochloride, hydrazine, 4-methoxyphenyl-, monohydrochloride
CID PubChem 2723904
Nom IUPAC (4-méthoxyphényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∽161°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3566583
Poids de la formule 174.63
Pourcentage de pureté 99%