Learn More
4-bromure de méthoxyphénylmagnésium, 1,0M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471036
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15471036 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15471036 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H54317.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4-méthoxyphénylmagnésium est utilisé dans les réactions de Grignard comme réactif pour l’introduction du groupe 4-méthoxyphényl.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 13139-86-1
Formule moléculaire C7H7BrMgO
Numéro MDL MFCD00013515
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 4-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide, grignard reagent
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Clé InChI JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Nom IUPAC bromo(4-methoxyphenyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 211.34
CID PubChem 2734898
Poids de la formule 211.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M dans 2-MeTHF