Learn More
Bromure de 4-méthoxyphénylmagnésium , solution 1 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10768543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10768543 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10022442 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10768543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377428000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13139-86-1 | C7H7BrMgO | 211.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13139-86-1 , 109-99-9
Formule moléculaire C7H7BrMgO
Poids moléculaire (g/mol) 211.34
Numéro MDL MFCD00013515
Clé InChI JKXAZEXIOPFJSC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenylmagnesium bromide solution, bromo 4-methoxyphenyl magnesium, p-methoxyphenylmagnesium bromide, 4-methoxyphenyl magnesium bromide, 4-methoxyphenymagnesium bromide, 4-methoxy phenylmagnesiumbromide, p-methoxyphenyl magnesium bromide, p-methoxyphenyl-magnesium bromide, 4-methoxy-phenyl-magnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 2734898
Nom IUPAC Magnésium ; méthoxybenzène ; bromure
SMILES COC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylmagnesium bromide
% min. CAS 19.02, 74.64
% max. CAS 25.36, 80.98
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0000g/mL
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3O(C6H4)MgBr
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction
Poids de la formule 211.34
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.