Learn More
4'-Méthoxypropiophénone, TRC
Code produit 30468134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468134 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468134 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2670001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methoxypropiophenone
CAS 121-97-1
Formule moléculaire C10H12O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylanisole, Ethyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 11834
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(OC)cc1
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Poids de la formule 164.0837