Learn More
4-Méthoxypyridine, TRC
Code produit 30466609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466609 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466609 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26714525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxypyridine
CAS 620-08-6
Formule moléculaire C6H7NO
Quantité 25 g
Synonyme gamma-Methoxypyridine
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
SMILES COc1ccncc1
Nom IUPAC 4-méthoxypyridine
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Poids de la formule 109.0528