Learn More
4-Methoxyresorcinol, TRC
Code produit 30481885
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30481885 100 mg 100mg
30476736 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30481885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM267605100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6100-60-3
Formule moléculaire C7H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.14
Synonyme 4-Methoxy-1,3-benzenediol, 4-Methoxy-resorcinol, 2,4-Dihydroxyanisole, 3-Hydroxy-4-methoxyphenol, 4-Methoxyresorcinol
Nom IUPAC 4-methoxybenzene-1,3-diol
SMILES COc1ccc(O)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyresorcinol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
Poids de la formule 140.0473