Learn More
4-méthoxystilbène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463567 5 g 5g
11473567 25 g 25g
11483567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17328.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1142-15-0 | Molecular Formula: C15H14O | Molecular Weight: 210.276 g/mol
It is used in the modification of the photochemical behavior of organic molecules by cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la modification du comportement photochimique des molécules organiques par la cyclodextrine.
Solubilité
Peu soluble (0,061 g/l) (25°C) dans lʼeau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1142-15-0
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.276
Numéro MDL MFCD00017178
Clé InChI XWYXLYCDZKRCAD-BQYQJAHWSA-N
Synonyme p-methoxystilbene, 4-methoxystilbene, anisole, p-styryl, trans-4-methoxystilbene, e-4-methoxystilbene, 1-methoxy-4-e-2-phenylethenyl benzene, 1-p-methoxyphenyl-2-phenylethene, unii-5el148b7hg, benzene, 1-methoxy-4-2-phenylethenyl, 1-methoxy-4-e-styryl-benzene
CID PubChem 1245920
ChEBI CHEBI:35094
Nom IUPAC 1-Méthoxy-4-[(E)-2-phényléthényl]benzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxystilbene
Point de fusion 136°C to 138°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble (0.061g/L) (25°C) in water.
Poids de la formule 210.27
Pourcentage de pureté 98%