Learn More
4-méthoxystyrène, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxystyrene |
| Note relative au nom | 96% |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.0000g/mL |
| Point d’ébullition | 204°C to 205°C |
| Point d’éclair | 76°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (GC) |
| Afficher plus |