Learn More
4-méthoxystyrène, 98 %, stab. avec 0,1 % de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436076 25 g 25g
11426076 5 g 5g
11446076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22353.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    219.65€ / 25g
    Économisez 35.35€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 637-69-4 | C9H10O | 134.18 g/mol
4-Methoxystyrene is employed in the ferric chloride-catalyzed addition of activated methylenes to styrenes. It acts as a monomer in polymerization reactions. Further, it is used to prepare 1,1,2,2-Tetracyano-3-(p-methoxyphenyl)cyclobutane by reacting with ethenetetracarbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Méthoxystyrène est utilisé dans l’addition catalysée par le chlorure ferrique de méthylènes activés en styrènes. Il agit comme monomère dans les réactions de polymérisation. De plus, il sert à préparer le 1,1,2,2-Tétracyano-3-(p-méthoxyphényl)cyclobutane en réagissant avec l’éthènetétracarbonitrile.
Solubilité
Légèrement miscible avec le méthanol.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-69-4
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008619
Clé InChI UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxystyrene, 1-methoxy-4-vinylbenzene, p-methoxystyrene, 4-vinylanisole, benzene, 1-ethenyl-4-methoxy, p-vinylanisole, anisole, p-vinyl, unii-2ish8t4a6e, ccris 4381, 4-vinylanisol
CID PubChem 12507
Nom IUPAC 1-éthényl-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxystyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densité 1.002
Point d’ébullition 204°C to 205°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 25 g
Beilstein 1098935
Informations sur la solubilité Slightly miscible with methanol.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%