Learn More
4-méthoxythiobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11343086 1 g 1g
11353086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10945.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2362-64-3 | C8H9NOS | 167.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2362-64-3
Formule moléculaire C8H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 167.226
Numéro MDL MFCD00040993
Clé InChI WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxythiobenzamide, 4-methoxybenzothioamide, 4-methoxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-methoxy, 4-methoxy-thiobenzamide, p-methoxythiobenzamide, amino 4-methoxyphenyl methane-1-thione, thio-p-anisamide, p-anisamide,thio, p-methoxybenzothiamide
CID PubChem 736827
Nom IUPAC 4-méthoxybenzènecarbothioamide
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxythiobenzamide
Point de fusion 145°C to 147°C
Quantité 1 g
Beilstein 1072444
Poids de la formule 167.23
Pourcentage de pureté 98%