Learn More
4-Méthoxythiophénol, 97%
Code produit 11408626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408626 5 g 5g
11418626 25 g 25g
11428626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11408626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16009.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 696-63-9 | C7H8OS | 140,2 g/mole
Le 4-Méthoxythiophénol est utilisé dans la préparation d’échantillons pour la caractérisation des monocouches auto-assemblées (SAM?) et pour étudier l’effet de la MAS sur les récepteurs à film fin organiques à canal N et P. Il est également utilisé dans la préparation catalysée par le fluorure de césium-Celite de thioéthers et de thioesters.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications Le
4-méthoxythiophénol est utilisé dans la préparation d'échantillons pour la caractérisation des monocouches ′auto-assemblées (SAM) et pour étudier l'effet des SAM sur les transistors organiques à couches minces de type n et p. Il est également utilisé dans la préparation de thioéthers et de thioesters catalysée par le fluorure de césium-Célite.
Solubilité : Non miscible ou difficile à mélanger
.
Remarques : Conserver
le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-63-9
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.2
Numéro MDL MFCD00004849
Clé InChI NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
CID PubChem 12765
Nom IUPAC 4-méthoxybenzènethiol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxythiophenol
Densité 1.14
Point d’ébullition 100°C to 103°C (13 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5831
Quantité 5 g
Beilstein 1446910
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 140.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement