Learn More
Chlorure de 4-méthoxytriphénylméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxyriphenylmethylchloride |
| CAS | 14470-28-1 |
| Formule moléculaire | C20H17ClO |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, (p-Anisyl)diphenylmethyl Chloride, 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, 4-Anisyl(chloro)diphenylmethane, 4-Methoxytriphenylmethyl Chloride, 4-Methoxytritylchloride, 4-Monomethoxytrityl Chloride, MMTCl, Mono-p-methoxytrityl Chloride, NSC 54121, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, p-Anisylchlorodiphenylmethane, p-Methoxytrityl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 1-[chloro(diphényl)méthyl]-4-méthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 308.8 |
| Poids de la formule | 308.0968 |