Learn More
Alcool 4-méthoxytrityle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498547 10 g 10g
11408557 50 g 50g
11418557 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18620.09
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 847-83-6 | C20H18O2 | 290.36 g/mol
It is used as an intermediate for preparation of TT-0011.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de TT-0011.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 847-83-6
Formule moléculaire C20H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.36
Numéro MDL MFCD00087962
Clé InChI WCRRRAKYYPJJMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-methoxytrityl alcohol, 4-methoxyphenyl diphenylmethanol, unii-d117s0gbot, 4-methoxytrityl alcohol, p-methoxyphenyl-diphenylmethanol, p-anisyldiphenylmethanol, d117s0gbot, 4-methoxyphenyldiphenylmethanol, methoxytriphenylcarbinole
CID PubChem 70061
Nom IUPAC (4-methoxyphenyl)diphenylmethanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxytrityl alcohol
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 290.36
Pourcentage de pureté 94%