Learn More
4-chlorure de méthoxytrityle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468823 10 g 10g
11478823 50 g 50g
11488823 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468823 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10545.09
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308.805 g/mol
It is used as selective protecting reagent that is used for primary hydroxyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif de protection sélectif qui est utilisé pour les groupes hydroxyles primaires.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14470-28-1
Formule moléculaire C20H17ClO
Poids moléculaire (g/mol) 308.805
Numéro MDL MFCD00000814
Clé InChI OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
CID PubChem 84462
Nom IUPAC 1-[chloro(diphényl)méthyl]-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxytrityl chloride
Point de fusion 121°C to 125°C
Quantité 10 g
Beilstein 798425
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 308.81
Pourcentage de pureté 97%