Learn More
Chlorure de 4’-méthyl(1,1’-biphényl)-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10360823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10360823 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10265612 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10360823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07034CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 101366-51-2
Formule moléculaire C13H11ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 266.739
Numéro MDL MFCD01631922
Clé InChI DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl phenyl sulphonyl chloride, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-p-tolyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20amef, 4-4-chlorosulphonyl phenyl toluene, 4-chlorosulphonyl-4'-methylbiphenyl
CID PubChem 2794758
Nom IUPAC Chlorure de 4-(4-méthylphényl)benzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methyl[1, 1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 266.75
Pourcentage de pureté 97%