Learn More
Chlorure de 4-méthyle-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10130922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10130922 1 g Flacon en verre ambré 1g
10517654 5 g Flacon en verre ambré 5g
10245074 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10130922 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02302DA
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 59944-65-9
Formule moléculaire C4H3ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 162.59
Numéro MDL MFCD00173831
Clé InChI SDNDOCTUXWLDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 4-methyl, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid chloride, 4-methyl-5-thiadiazolecarbonyl chloride, 5-chlorocarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-9ci
CID PubChem 2736982
SMILES CC1=C(SN=N1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylthiadiazole-5-carbonyl
Poids de la formule 162.6
Pourcentage de pureté 90%