Learn More
Acide 4-Méthyle-1,2,3-thiadiazole-5carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10079091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10079091 1 g 1g
10476604 10 g 10g
10396974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10079091 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02301DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 18212-21-0
Formule moléculaire C4H3N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD00173830
Clé InChI NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 1381992
Nom IUPAC 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
SMILES CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 144.15
Pourcentage de pureté 97%