Learn More
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-acide carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444417 25 g 25g
11434417 5 g 5g
11454417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20449.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18212-21-0 | C4H3N2O2S | 143.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18212-21-0
Formule moléculaire C4H3N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD00173830
Clé InChI NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 1381992
Nom IUPAC 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
SMILES CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 184°C to 186°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 144.15
Pourcentage de pureté 98%