Learn More
4-méthyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylique, TRC
Code produit 30479276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479276 100 mg 100mg
30472945 500 mg 500mg
30470928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM331338100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18212-21-0
Formule moléculaire C4H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 144.15
Synonyme 1,2,3-Thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid, NK-F 001, SV 03
Nom IUPAC 4-méthylthiadiazole-5-acide carboxylique
SMILES Cc1nnsc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H4N2O2S/c1-2-3(4(7)8)9-6-5-2/h1H3,(H,7,8)
Poids de la formule 143.9993