Learn More
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422230 1 g 1g
11432230 5 g 5g
11442230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29100.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36099-51-1
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.172
Numéro MDL MFCD09742280
Clé InChI ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+trans
CID PubChem 535184
Nom IUPAC 4-méthyle-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
SMILES CC1CCC2C(C1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Note relative au nom Cis + Trans
Indice de réfraction 1.447
Quantité 1 g
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide