Learn More
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442230 25 g 25g
11422230 1 g 1g
11432230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29100.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36099-51-1
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.172
Numéro MDL MFCD09742280
Clé InChI ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+trans
CID PubChem 535184
Nom IUPAC 4-méthyle-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
SMILES CC1CCC2C(C1)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Note relative au nom Cis + Trans
Indice de réfraction 1.447
Quantité 25 g
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 97%