Learn More
4-méthyle-1,3-dioxane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10642793 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10642793 5 g Flacon en verre 5g
10703541 50 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642793 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305000050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1120-97-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-97-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00006569
Clé InChI INCCMBMMWVKEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyldioxane, 4-methyl-m-dioxane, 1,3-dioxane, 4-methyl, m-dioxane, 4-methyl, 1,3-butanediol formal, 4-methyl-1,3 dioxane, acmc-2099cl, 5-19-01-00054 beilstein handbook reference, 4-methyl-1,3-dioxan-2-yl, m-dioxane, 4-methyl-8ci
CID PubChem 14269
Nom IUPAC 4-méthyle-1,3-dioxane
SMILES CC1CCOCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1, 3-dioxane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -45°C to 44°C
Couleur Incolore
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 114°C
Point d’éclair 22°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4140 to 1.416
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.97
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide