Learn More
4-Méthyl-1,3-dioxane, TRC
Code produit 30136652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136652 5 g 5g
30136398 10 g 10g
30007478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3051585G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-97-4
Formule moléculaire C5 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.132
Synonyme 4-Methyl-1,3-dioxane (ACI), m-Dioxane, 4-methyl- (6CI, 8CI), 4-Methyl-m-dioxane, NSC 292
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-dioxane
SMILES CC1CCOCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1,3-dioxane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
Poids de la formule 102.068