Learn More
4-méthyl-1,3-oxazol-2-amine, Thermo Scientific™
Code produit 10210595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10210595 5 g 5g
10099401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10210595 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM08202DE
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 35629-70-0
Formule moléculaire C4H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 98.105
Numéro MDL MFCD00126682
Clé InChI VCZJVXLWQTXSPQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 535824
Nom IUPAC 4-méthyl-1,3-oxazol-2-amine
SMILES CC1=COC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1, 3-oxazol-2-amine
Quantité 5 g
Synonyme 4-methyloxazol-2-amine, 2-amino-4-methyloxazole, 2-oxazolamine, 4-methyl, 4-methyl-oxazol-2-ylamine, 2-oxazolamine,4-methyl, 2-amino-4-methyl-1,3-oxazole, 2-amino-4-methyloxazol, 4-methyl-2-oxazolamine, 4-methyl-2-amino-oxazole, 2-amino-4-methyl-oxazole
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique