Learn More
Acide 4-méthylique-1,3-oxazole-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10620535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10620535 250 mg 250mg
10565073 1 g 1g
10451284 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10620535 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10001CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2510-32-9
Formule moléculaire C5H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 127.099
Clé InChI ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl
CID PubChem 292311
Nom IUPAC Acide 4-méthyl-1,3-oxazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(OC=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 95%