Learn More
Acide 4-méthyl-1,3-thiazole-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10738668 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10738668 5 g Flacon en verre 5g
10053967 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10738668 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429360050
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14542-16-6 | C5H5NO2S | 143.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14542-16-6
Formule moléculaire C5H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.17
Numéro MDL MFCD07377486
Clé InChI GNGDWDFLILPTKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylthiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-thiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-2-thiazolecarboxylic acid, 2-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl, 2-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, acmc-209cuz, 4-methyl-2-carboxythiazole, ksc173q1t, 4-methylthiazole-2-carboxylicacid
CID PubChem 22499336
Nom IUPAC Acide 4-méthyl-1,3-thiazole-2-carboxylique
SMILES CC1=CSC(=N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1, 3-thiazole-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90.0°C to 92.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 143.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline