Learn More
Acide 4-méthyl-1-cyclohexène-1-ylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11925891 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11925891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431430010
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
CAS 850567-92-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155.0°C to 159.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H13BO2
Numéro MDL MFCD06659857
Quantité 1 g
Synonyme 4-methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-enylboronic acid, boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, boronic acid,b-4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, acmc-209q0u, 4-methyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexenyl boronic acid
Clé InChI SJZMIZIVYIOMIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CCC(=CC1)B(O)O
Nom IUPAC Acide (4-méthylcyclohexen-1-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 139.99
CID PubChem 44119556
Poids de la formule 139.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline