Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-1-indanone |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 98°C to 100°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Point d’ébullition | 144°C (13.0 Torr) |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Afficher plus |