Learn More
Acide 4-méthyl-1-naphtoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-1-naphthoic Acid |
| CAS | 4488-40-8 |
| Formule moléculaire | C12H10O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid. |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | acide 4-méthylnaphtalène-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 186.21 |
| Poids de la formule | 186.0681 |