Learn More
(±)-4-Methyl-1-nonanol, TRC
Code produit 30471821
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30471821 10 mg 10mg
30467551 50 mg 50mg
30467543 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30471821 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM38553510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1489-47-0
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.28
Synonyme 4-Methyl-1-nonanol
Nom IUPAC 4-methylnonan-1-ol
SMILES CCCCCC(C)CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-4-Methyl-1-nonanol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H22O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Poids de la formule 158.1671